Fontos dokumentumok
D7809
Deoxycholate citrate agar
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
About This Item
Javasolt termékek
sterilitás
non-sterile
Minőségi szint
Forma
powder
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
gyártó/kereskedő neve
NutriSelect® Plus
technika/technikák
microbiological culture: suitable
pH
7.5±0.2 (25 °C)
alkalmazás(ok)
environmental
food and beverages
microbiology
alkalmasság
selective and differential for Salmonella spp.
selective and differential for Shigella spp.
Related Categories
Alkalmazás
Komponensek
Heart infusion solids 10.00
Proteose peptone 10.00
Lactose 10.00
Sodium citrate 20.00
Ferric ammonim citrate 2.00
Sodium deoxycholate 5.00
Neutral red 0.02
Agar 13.50
Elkészítési megjegyzés
Lábjegyzet
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Salmonella, with 2,300+ serotypes, causes half of food-borne illnesses, often from dairy, poultry, and eggs.