Fontos dokumentumok
A43804
2-Amino-1-butanol
97%
Szinonimák:
(RS)-2-Amino-1-butanol, (±)-2-Amino-1-butanol, 1-(Hydroxymethyl)propylamine, 1-Hydroxy-sec-butylamine, 2-Amino-1-butanol, 2-Amino-1-hydroxybutane, 2-Aminobutyl alcohol
Teszt
97%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.4510 (lit.)
bp
176-178 °C (lit.)
mp
-2 °C (lit.)
sűrűség
0.943 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCC(N)CO
InChI
1S/C4H11NO/c1-2-4(5)3-6/h4,6H,2-3,5H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JCBPETKZIGVZRE-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
188.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
87 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)