Fontos dokumentumok
8.07020
Sigma-Aldrich
Aminopropanol
(mixture of isomers) for synthesis
Szinonimák:
Aminopropanol, Aminoisopropyl alcohol, Hydroxypropylamine, Isopropanolamine
About This Item
Lineáris képlet:
H2NCH2CH(OH)CH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
75.11
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352104
EC index szám:
201-162-7
NACRES:
NA.22
gőznyomás
1.93 hPa ( 20 °C)
Minőségi szint
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
335 °C
hatékonyság
2700 mg/kg LD50, oral (Rat)
robbanási határérték
1.9-10.4 % (v/v)
pH
11.3 (20 °C, 10 g/L in H2O)
bp
160 °C
mp
2 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 71 °C
sűrűség
0.962 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/C3H9NO/c1-3(5)2-4/h3,5H,2,4H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HXKKHQJGJAFBHI-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay isomers (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.959 - 0.961
1-amino-2-propanol (GC, area%): ≥ 90.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
159.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
71 °C - closed cup