Merck
238864
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-1-Amino-2-propanol
97%
Szinonimák:
(+)-Isopropanolamine
About This Item
Lineáris képlet:
CH3CH(OH)CH2NH2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
75.11
Beilstein:
1718868
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
gőzsűrűség
2.6 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
<1 mmHg ( 20 °C)
Teszt
97%
optikai aktivitás
[α]20/D +18°, c = 1.8 in H2O
törésmutató
n20/D 1.4437 (lit.)
bp
160 °C (lit.)
mp
24-26 °C (lit.)
sűrűség
0.954 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
amine
hydroxyl
SMILES string
C[C@H](O)CN
InChI
1S/C3H9NO/c1-3(5)2-4/h3,5H,2,4H2,1H3/t3-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HXKKHQJGJAFBHI-VKHMYHEASA-N
Általános leírás
(S)-(+)-1-Amino-2-propanol is a chiral amino alcohol.
Alkalmazás
(S)-(+)-1-Amino-2-propanol may be used in the preparation of S-(+)-1-(2,3-naphthalimido)-2-propanol.
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
159.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
71 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
S-(+)-1-Methyl-2-(2, 3-naphthalimido) ethyl Trifluoromethanesulfonate as a Fluorescence Chiral Labeling Reagent for Carboxylic Acid Enantiomers.
Yasaka Y, et al.
Analytical Sciences, 11(2), 295-297 (1995)
Highly Enantioselective asymmetric hydrogenation of a-phthalimide ketone: an efficient entry to enantiomerically pure amino alcohols.
Lei A, et al.
Journal of the American Chemical Society, 126(6), 1626-1627 (2004)
D Catone et al.
The Journal of chemical physics, 127(14), 144312-144312 (2007-10-16)
Valence band and C 1s core-level photoelectron spectra of S-(+)-2-amino-1-propanol (alaninol) and S-(+)-1-amino-2-propanol (isopropanolamine) have been studied by means of synchrotron radiation photoelectron spectroscopy in gas phase. The alaninol, the reduced derivative of the alanine, is a good test system