Fontos dokumentumok
95293
Hydrogen ionophore I - cocktail B
Selectophore™
Szinonimák:
H⁺ ionophore I - cocktail B
Javasolt termékek
termékcsalád
Selectophore™
Minőségi szint
form
liquid
összetétel
Hydrogen ionophore I, 10.0 wt. % (95292)
2-Nitrophenyl octyl ether, 89.3 wt. % (73732)
Potassium tetrakis(4-chlorophenyl)borate, 0.7 wt. % (60591)
Általános leírás
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Alkalmazás
Selected application examples
Kiszerelés
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Jogi információk
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
A hydrogen ion-selective liquid-membrane electrode based on tri-n-dodecylamine as neutral carrier
Analytica Chimica Acta, 131, 111-116 (1981)
The New phytologist, 222(4), 1951-1964 (2019-02-14)
Salt stress is an important environmental cue impeding poplar nitrogen nutrition. Here, we characterized the impact of salinity on proton-driven nitrate fluxes in ectomycorrhizal roots and the importance of a Hartig net for nitrate uptake. We employed two Paxillus involutus
Neutral carrier based hydrogen ion selective microelectrode for extra- and intracellular studies.
Analytical chemistry, 53(14), 2267-2269 (1981-12-01)
Nature communications, 11(1), 2395-2395 (2020-05-16)
Pollen tubes are highly polarized tip-growing cells that depend on cytosolic pH gradients for signaling and growth. Autoinhibited plasma membrane proton (H+) ATPases (AHAs) have been proposed to energize pollen tube growth and underlie cell polarity, however, mechanistic evidence for