Fontos dokumentumok
95295
Hydrogen ionophore II
Selectophore™
Szinonimák:
4-Nonadecylpyridine, ETH 1907, Proton ionophore II
About This Item
Javasolt termékek
grade
for ion-selective electrodes
Minőségi szint
termékcsalád
Selectophore™
form
powder
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCc1ccncc1
InChI
1S/C24H43N/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-24-20-22-25-23-21-24/h20-23H,2-19H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UMOIOBOWJASTRT-UHFFFAOYSA-N
Jogi információk
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)