Fontos dokumentumok
43538
Tridodecylamine hydrochloride
Selectophore™, ≥98.0% (AT)
Szinonimák:
Tridodecylammonium chloride, Trilaurylammonium chloride
About This Item
Javasolt termékek
termékcsalád
Selectophore™
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (AT)
form
solid
SMILES string
Cl.CCCCCCCCCCCCN(CCCCCCCCCCCC)CCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C36H75N.ClH/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37(35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2)36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3;/h4-36H2,1-3H3;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GPQCSCQDQNXQSV-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Jogi információk
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)