63043
Magnesium matrix modifier
for graphite furnace-AAS
Szinonimák:
Magnesium nitrate – nitric acid solution, Magnesium modifier
About This Item
Javasolt termékek
grade
for graphite furnace-AAS
Minőségi szint
molekulatömeg
Mr 256.41 g/mol
koncentráció
10.0 g/L±0.3 g/L Mg (in ~17% nitric acid)
kation nyomok
Ag: ≤0.001 mg/kg
As: ≤0.01 mg/kg
Cd: ≤0.001 mg/kg
Pb: ≤0.01 mg/kg
Se: ≤0.1 mg/kg
Tl: ≤0.01 mg/kg
InChI
1S/Mg
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FYYHWMGAXLPEAU-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?