Fontos dokumentumok
C2404
Citric acid
anhydrous, suitable for cell culture, suitable for plant cell culture
Teszt
≥97% (GC)
Forma
powder
robbanási határérték
8 %, 65 °F
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
cell culture | plant: suitable
pH
1.8 (25 °C, 50 g/L)
pKa
(1) 3.13, (2) 4.76, (3) 6.4
mp
153-159 °C (lit.)
oldhatóság
water: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless
sűrűség
1.67 g/cm3 at 20 °C
SMILES string
OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H8O7/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KRKNYBCHXYNGOX-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... SRC(6714)
Alkalmazás
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)