Merck
94118
Supelco
Methyl undecanoate
analytical standard
Szinonimák:
Undecanoic acid methyl ester
About This Item
Lineáris képlet:
CH3(CH2)9CO2CH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
200.32
Beilstein:
1762129
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
85151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
Minőségi szint
Teszt
≥99.0% (GC)
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
törésmutató
n20/D 1.429 (lit.)
n20/D 1.429
sűrűség
0.872 g/mL at 25 °C (lit.)
Formátum
neat
funkcionális csoport
ester
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
CCCCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C12H24O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12(13)14-2/h3-11H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XPQPWPZFBULGKT-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Alkalmazás
Methyl undecanoate may be used as an internal standard for the gas chromatographic analysis of biodiesel obtained via transesterification of Pistacia chinensis oil, catalyzed by mixed oxides of calcium and cerium.
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
228.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
109.0 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Transesterification of Pistacia chinensis oil for biodiesel catalyzed by CaO?CeO 2 mixed oxides
Yu X, et al.
Fuel: The Science and Technology of Fuel and Energy, 90, 1868-1874 (2011)
Protocols
Protocol for GC Analysis of Bacterial Acid Methyl Esters (BAMEs) on Equity®-1
Chromatograms
suitable for GC