Merck
U0250
Sigma-Aldrich
Methyl undecanoate
≥98.0% (GC)
Szinonimák:
Undecanoic acid methyl ester
About This Item
Lineáris képlet:
CH3(CH2)9CO2CH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
200.32
Beilstein:
1762129
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352211
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (GC)
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.429 (lit.)
sűrűség
0.872 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
ester
lipidtípus
saturated FAs
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C12H24O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12(13)14-2/h3-11H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XPQPWPZFBULGKT-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
228.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
109.0 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Jana Orsavova et al.
International journal of molecular sciences, 16(6), 12871-12890 (2015-06-10)
Characterizations of fatty acids composition in % of total methylester of fatty acids (FAMEs) of fourteen vegetable oils--safflower, grape, silybum marianum, hemp, sunflower, wheat germ, pumpkin seed, sesame, rice bran, almond, rapeseed, peanut, olive, and coconut oil--were obtained by using
Protocols
Protocol for GC Analysis of Bacterial Acid Methyl Esters (BAMEs) on Equity®-1