Fontos dokumentumok
40495-U
Supelco
cis/trans F.A.M.E Column Performance Mix
2.5 mg/mL in dichloromethane, ampule of 1 mL
About This Item
EC-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
Forma
liquid
Minőségi szint
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
ampule of 1 mL
koncentráció
2.5 mg/mL in dichloromethane
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Formátum
multi-component solution
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Related Categories
Alkalmazás
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Komponensek
This Fatty Acid Methyl Ester mix is composed of both cis and trans isomers for a variety of chain lengths.
Please note that the components and concentrations may vary from batch to batch.
Typical Composition:
C16:0
C18:0
C18:1 trans isomers
C18:1 cis and trans isomers
C18:1 cis isomers
C18:2
C20:0
C20:1
C18:3
C22:0
Piktogramok
Health hazardExclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
AOCS and AOAC methods for trans fatty acid composition require highly polar cyanosilicone capillary columns.
Protocols
FAME Standard for Optimizing GC System Performance