Fontos dokumentumok
938971
Postassium hydroxide ChemBeads
Szinonimák:
Caustic potash ChemBeads
About This Item
Javasolt termékek
leírás
Reagent Type: Inorganic Salt
Minőségi szint
form
solid
összetétel
, 14-16 wt. % (loading of base)
SMILES string
[OH-].[K+]
InChI
1S/K.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LSXDOTMGLUJQCM-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Tárolási osztály kódja
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)