Fontos dokumentumok
701874
1,3-Bis(N-carbazolyl)benzene
97%
Szinonimák:
1,3-Di(9H-carbazol-9-yl)benzene, 9,9′-(1,3-Phenylene)bis-9H-carbazole, N,N′-Dicarbazolyl-3,5-benzene, mCP
Teszt
97%
Forma
solid
mp
173-178 °C
λmax
292, 338 nm
fluoreszcencia
λem 345, 360 nm in THF
Keringési energia
HOMO 6.1 eV
LUMO 2.4 eV
OLED (szerves fénykibocsátó dióda) eszköz teljesítménye
ITO/NPD/mCP/BCPO:FIr6 (8%)/TAZ/LiF/Al
ITO/NPD/mCP/BCPO:FIrpic (8%)/TAZ/LiF/Al
SMILES string
c1cc(cc(c1)-n2c3ccccc3c4ccccc24)-n5c6ccccc6c7ccccc57
InChI
1S/C30H20N2/c1-5-16-27-23(12-1)24-13-2-6-17-28(24)31(27)21-10-9-11-22(20-21)32-29-18-7-3-14-25(29)26-15-4-8-19-30(26)32/h1-20H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MZYDBGLUVPLRKR-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Organic Semiconductor Laser Materials
Materials Design Concepts for Efficient Blue OLEDs: A Joint Theoretical and Experimental Study