Fontos dokumentumok
455830
Ammonium hydrogen difluoride
99.999% trace metals basis
Szinonimák:
Ammonium bifluoride, Etching powder
Teszt
99.999% trace metals basis
form
crystalline
szennyeződések
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
125 °C (lit.)
SMILES string
N.F.F
InChI
1S/2FH.H3N/h2*1H;1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KVBCYCWRDBDGBG-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?