300267
DPPH, Free Radical
≥90% (elemental analysis), solid, hydrogen radical scavenger, Calbiochem®
Szinonimák:
DPPH, Free Radical
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
DPPH, Free Radical, DPPH, Free Radical, CAS 1898-66-4, is a cell-permeable, stable free radical that acts as a hydrogen radical scavenger.
Minőségi szint
Teszt
≥90% (elemental analysis)
Forma
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
protect from light
szín
black
oldhatóság
DMF: 10 mg/mL
ethanol: 5 mg/mL
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[N+](=O)([O-])c1c(c(cc(c1)[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-])NN(c3ccccc3)c2ccccc2
InChI
1S/C18H13N5O6/c24-21(25)15-11-16(22(26)27)18(17(12-15)23(28)29)19-20(13-7-3-1-4-8-13)14-9-5-2-6-10-14/h1-12,19H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WCBPJVKVIMMEQC-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Hydrogen radical scavenger
Figyelmeztetés
Feloldás
Egyéb megjegyzések
Karki, S.B., et al. 2000. J. Pharm. Sci.89, 1518.
Ancerewicz, J., et al. 1998. Free Radic. Biol. Med.25, 113.
Dinis, T.C., et al. 1994. Arch. Biochem. Biophys.315, 161.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Self-react. C - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
4.1A - Other explosive hazardous materials
WGK
WGK 1