Fontos dokumentumok
W1761
Wilkins Chalgren anaerobic agar
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
About This Item
Javasolt termékek
sterilitás
non-sterile
Minőségi szint
Forma
powder
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
gyártó/kereskedő neve
NutriSelect® Plus
technika/technikák
microbiological culture: suitable
végső pH
7.1±0.2 (25 °C)
alkalmazás(ok)
cleaning products
clinical testing
cosmetics
food and beverages
personal care
microbiology
alkalmasság
anaerobic bacteria
selective for Bacteroides spp.
selective for Bifidobacterium spp.
selective for Clostridium spp.
Alkalmazás
Komponensek
Casein enzymatic hydrolysate, 10.00
Peptic digest of animal tissue, 10.00
Yeast extract, 5.00
Dextrose, 1.00
Sodium chloride, 5.00
L-Arginine, 1.00
Sodium pyruvate, 1.00
Hemin, 0.005
Menadione, 0.0005
Agar, 10.00
Elkészítési megjegyzés
Lábjegyzet
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Jogi információk
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Bifidobacteria-selective media detects beneficial bacteria, aiding quality control in microbiology labs.
Cost-effective molecular biology method for lactobacilli detection is presented as an alternative to PCR-based methods.
Probiotics exhibit an inhibitory effect on pathogens, help prevent chronic intestinal inflammatory diseases or atopic syndromes, and support the immune system.