Fontos dokumentumok
90983
Conjugated (9E,11E)-Linoleic acid
analytical standard
Szinonimák:
(9E,11E)-9,11-Octadecadienoic acid, 9E,11E-CLA, Isolinoleic acid, Linoleic acid (9-trans, 11-trans), Mangold’s acid
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
grade
analytical standard
Teszt
≥98.0% (HPLC)
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
format
neat
funkcionális csoport
carboxylic acid
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CCCCCC\C=C\C=C\CCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C18H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h7-10H,2-6,11-17H2,1H3,(H,19,20)/b8-7+,10-9+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JBYXPOFIGCOSSB-XBLVEGMJSA-N
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?