L6031
Linolenic acid methyl ester isomer mix
Szinonimák:
9,12,15-Octadecatrienoic acid methyl ester
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic (organic)
Minőségi szint
Teszt
≥98% (TLC)
Forma
liquid
funkcionális csoport
ester
lipidtípus
omega FAs
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
Alkalmazás
Kiszerelés
Egyéb megjegyzések
Approx. 30% trans,trans,trans isomer
Approx. 15% each trans,trans,cis; trans,cis,trans; cis,trans,trans
Approx. 7% each cis,cis,trans; cis,trans,cis; trans,cis,cis
Approx. 3% cis,cis,cis
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)