Fontos dokumentumok
45183
Enterococcus Selective Agar
suitable for microbiology, NutriSelect® Basic
Szinonimák:
Slanetz and Bartley Agar, m-Enterococcus Agar acc. Slanetz and Bartley
About This Item
Javasolt termékek
Ügynökség
according to ISO 7899-2:2000
Minőségi szint
sterilitás
non-sterile
Forma
powder
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
összetétel
agar, 10 g/L
disodium hydrogen phosphate monohydrate, 4 g/L
D(+)-glucose, 2 g/L
sodium azide, 0.4 g/L
2,3,5-triphenyltetrazolium chloride, 0.1 g/L
tryptose, 20 g/L
yeast extract, 5 g/L
gyártó/kereskedő neve
NutriSelect® Basic
technika/technikák
microbiological culture: suitable
végső pH
7.2±0.2 (25 °C)
alkalmazás(ok)
bioburden testing
clinical testing
environmental
food and beverages
water monitoring
microbiology
alkalmasság
selective and differential for Enterococcus spp.
selective and differential for Streptococcus spp.
Related Categories
Alkalmazás
Elkészítési megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?