Fontos dokumentumok
PHR8853
Methyltestosterone
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Szinonimák:
17α-Methyltestosterone, 17α-Methyl-4-androsten-17β-ol-3-one, 17β-Hydroxy-17α-methyl-4-androsten-3-one, Mesterone, Methyltestosterone
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Ügynökség
traceable to EP M1800000
traceable to USP 1438001
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
pkg of 500 mg
mp
162-168 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
C[C@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
InChI
1S/C20H30O2/c1-18-9-6-14(21)12-13(18)4-5-15-16(18)7-10-19(2)17(15)8-11-20(19,3)22/h12,15-17,22H,4-11H2,1-3H3/t15-,16+,17+,18+,19+,20+/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GCKMFJBGXUYNAG-HLXURNFRSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Carc. 1B - Repr. 2
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3