Fontos dokumentumok
05662
Aureus ChromoSelect Agar Base
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
Szinonimák:
Staphylococcus aureus Agar ChromoSelect, Aureus Agar Base ChromoSelect
About This Item
Javasolt termékek
sterilitás
non-sterile
Minőségi szint
form
powder
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
összetétel
agar, 20 g/L
beef extract, 6 g/L
casein enzymic hydrolysate, 12 g/L
chromogenic mixture, 2.1 g/L
lithium chloride, 5 g/L
pancreatic digest of gelatin, 3 g/L
sodium pyruvate, 10 g/L
yeast extract, 5 g/L
gyártó/kereskedő neve
NutriSelect® Plus
végső pH
7.0±0.2 (25 °C)
alkalmazás(ok)
agriculture
bioburden testing
clinical testing
environmental
food and beverages
veterinary
microbiology
alkalmasság
selective and differential for Staphylococcus spp.
Alkalmazás
Elkészítési megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Jogi információk
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Chromogenic media enable the selective detection of S. aureus, which produce bluish-green colonies that are clearly differentiated from other species.