1.05262
GranuCult® prime SLANETZ and BARTLEY agar including TTC
ISO 7899, for Enterococcus spp., suitable for microbiology
Szinonimák:
filtration membrane Enterococcus selective agar, mEnteroccous agar, membrane filtration Enterococcus selective agar
About This Item
Javasolt termékek
Ügynökség
SMWW Part 9230
ISO 7899
Minőségi szint
sterilitás
non-sterile
form
granular
kiszerelés
pkg of 500 g
gyártó/kereskedő neve
GranuCult® prime
tárolási körülmény
dry media (Keep tightly closed)
technika/technikák
microbiological culture: suitable
szín
beige
pH
7.2 (35 °C, 41 g/L in H2O)
oldhatóság
41.5 g/L
térfogatsúly
580 kg/m3
alkalmazás(ok)
food and beverages
microbiology
tárolási hőmérséklet
15-25°C
alkalmasság
Enterococcus spp.
Related Categories
Általános leírás
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- GranuCult® offers superior granulated culture media
- Safe and sustainable due to reduced risks associated with fine dust and toxic substance inhalation, resulting in a safer work environment
- Excellent wettability, solubility, and free-flowing properties
- Convenient, with minimal component separation and clumping, even under warm or humid conditions
- High batch-to-batch reproducibility
- Prolonged shelf life of up to five years
- High number of test strains exceeding all regulatory demands
- Granulation technology allows many supplements to be included, with no need to add these separately
Lábjegyzet
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Jogi információk
kapcsolódó termék
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3