Fontos dokumentumok
M8302
MacConkey Agar with Crystal violet, Sodium chloride and 0.15% Bile salts
NutriSelect® Plus, suitable for microbiology
About This Item
Javasolt termékek
sterilitás
non-sterile
Minőségi szint
Forma
powder
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
gyártó/kereskedő neve
NutriSelect® Plus
technika/technikák
microbiological culture: suitable
pH
7.2±0.2 (25 °C)
alkalmazás(ok)
environmental
food and beverages
microbiology
alkalmasság
selective and differential for Enterobacter spp.
selective and differential for Enterococcus spp.
selective and differential for Escherichia coli
selective and differential for Klebsiella spp.
selective and differential for Proteus spp.
selective and differential for Salmonella spp.
selective and differential for Shigella spp.
selective and differential for Streptococcus spp.
selective and differential for coliforms
selective and differential for enterobacteriaceae
Related Categories
Alkalmazás
Komponensek
Peptic digest of animal tissue 20.0
Lactose 10.00
Bile salts 1.50
Sodium chloride 5.00
Crystal violet 0.001
Neutral red 0.05
Agar 15.00
Elkészítési megjegyzés
Lábjegyzet
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
An article concerning selective growth media for differentiation and detection of Escherichia coli and other coliforms.
Salmonella, with 2,300+ serotypes, causes half of food-borne illnesses, often from dairy, poultry, and eggs.