Fontos dokumentumok
06105
Bile esculin azide agar
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
Szinonimák:
Enterococcus Selective Agar
About This Item
Javasolt termékek
sterilitás
non-sterile
Minőségi szint
form
powder
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
összetétel
agar, 15.0 g/L
beef extract, 5.0 g/L
casein enzymic hydrolysate, 17.0 g/L
esculin, 1.0 g/L
ferric ammonium citrate, 0.5 g/L
oxgall, 10.0 g/L
proteose peptone, 3.0 g/L
sodium azide, 0.15 g/L
sodium chloride, 5.0 g/L
gyártó/kereskedő neve
NutriSelect® Plus
technika/technikák
microbe id | specific enzyme detection: suitable
alkalmazás(ok)
clinical testing
environmental
food and beverages
water monitoring
microbiology
alkalmasság
selective and differential for Enterococcus spp.
selective and differential for Streptococcus spp.
Általános leírás
Alkalmazás
Elkészítési megjegyzés
Lábjegyzet
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Streptococci- Overview of Detection, Identification, Differentiation and Cultivation Techniques