Fontos dokumentumok
41428
Millipore
Peptone N-Z-Soy® BL4
suitable for microbiology
About This Item
UNSPSC kód:
41106212
NACRES:
NA.85
biológiai forrás
soybean
Minőségi szint
Teszt
≥12% total nitrogen (N) basis
≥2.4% amino-nitrogen basis
form
powder
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
összetétel
amino-nitrogen, ≥2.4%
total nitrogen (N), ≥12%
izzítási maradék
≤10%
veszteség
≤6% loss on drying
pH
4.0-5.0 (25 °C, 2% in H2O)
alkalmazás(ok)
microbiology
Alkalmazás
Peptone N-Z-Soy® media additives may be used to analyze the effects of vitamin B supplementation of lactic acid produced by Lactobacillus casei.
Jogi információk
N-Z-Soy is a registered trademark of Kerry Group
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Slide 1 of 1
1 of 1
Effect of B vitamin supplementation on lactic acid production by Lactobacillus casei.
Yoo I K, et al.
Journal of Fermentation and Bioengineering, 84(2), 172-175 (1997)