96174
Peptone from pea
suitable for microbiology
Szinonimák:
Peptone from vegetable
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
plant
Minőségi szint
Forma
powder
összetétel
amino-nitrogen, ≥3.5%
total nitrogen (N), ≥13%
veszteség
≤6% loss on drying
pH
6.7-7.7
alkalmazás(ok)
food and beverages
microbiology
Alkalmazás
Source of organic nitogen and growth factors recommended in media for industrial fermentation, cell culture and analytical microbiology.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Culture media provides a habitat with suitable nutrients, energy sources, and certain environmental conditions for the growth of microorganisms. The components of the culture media range from simple sugars to peptones, salts, antibiotics, and complex indicators.