S1674
Soy protein acid hydrolysate
powder, from Glycine max (soybean)
Szinonimák:
Amisoy™, Soy protein hydrolysate (SPH), Hydrolyzed Soy Protein, Soy Peptide Hydrolysate, Acid Hydrolyzed Soy Protein, Soy Peptide Extract
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
Glycine max (soybean)
Minőségi szint
form
powder
kiszerelés
pkg of 1 kg
pkg of 100 g
pkg of 500 g
tárolási körülmény
(Tightly closed. Dry.)
nitrogén analízis
≥9% amino, ≥12% total
veszteség
≤11% loss on drying
szín
tan
pH
5.1-6.1
oldhatóság
H2O: 50 mg/mL, clear to slightly hazy
alkalmazás(ok)
food and beverages
microbiology
vitamins, nutraceuticals, and natural products
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Culture media provides a habitat with suitable nutrients, energy sources, and certain environmental conditions for the growth of microorganisms. The components of the culture media range from simple sugars to peptones, salts, antibiotics, and complex indicators.