S9633
Soybean flour
Type I
Szinonimák:
Soy flour, Soybean meal, Soybean protein powder
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
Glycine max (soybean)
Minőségi szint
típus
Type I
Forma
powder
összetétel
Protein, ~52% (85+% dispersible and 1% fat.)
alkalmazás(ok)
microbiology
Általános leírás
Alkalmazás
- for optimizing Triton X-114 (TX-114) based lipopolysaccharide (LPS) extraction
- as a protein supplement in the in vitro fermentation of rumen fluid
- as a protein supplement in batch culture of bovine digesta to assess its degradation
Biokémiai/fiziológiai hatások
Elkészítési megjegyzés
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)