93492
Wheat Peptone
suitable for microbiology
Szinonimák:
Peptone from wheat
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
wheat
Minőségi szint
Forma
powder
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
összetétel
amino-nitrogen, ≥2%
total nitrogen (N), ≥11%
szennyeződések
<24% ash
veszteség
<6% loss on drying
pH
6.8±0.5 (2% in H2O)
oldhatóság
H2O: 2%, clear, light yellow to brown
alkalmazás(ok)
food and beverages
microbiology
alkalmasság
Enterobacter spp.
Lactobacillus spp.
Listeria spp.
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Culture media provides a habitat with suitable nutrients, energy sources, and certain environmental conditions for the growth of microorganisms. The components of the culture media range from simple sugars to peptones, salts, antibiotics, and complex indicators.