Fontos dokumentumok
45754
Acetic acid solution
suitable for HPLC
About This Item
Javasolt termékek
Ügynökség
suitable for ASTM® 7968
suitable for ASTM® 7979
suitable for DIN 38407-42
suitable for EPA 1633
suitable for EPA 533
suitable for EPA 8327
suitable for EPA ACB B21-02
suitable for ISO 21675 2019
suitable for ISO 25101
suitable for ISO/CEN 15968-2010
Minőségi szint
form
liquid
koncentráció
49-51% (T)
technika/technikák
HPLC: suitable
sűrűség
1.049 g/cm3
λ
neat
UV-elnyelés
λ: 260 nm Amax: 0.05
λ: 270 nm Amax: 0.02
λ: 300 nm Amax: 0.01
λ: 500 nm Amax: 0.01
alkalmasság
corresponds to standard for RP gradient test
corresponds to standard for filter test
SMILES string
CC(O)=O
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Used as a solvent/reagent in:
- Extraction of E. coli based porphyrin for subsequent LC-MS/MS analysis
- HPLC quantification of carbohydrate composition in sugarcane bagasse pulp
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
104.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
40 °C - closed cup
Related Content
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.