73371
Micro particles based on polymethacrylate
analytical standard, size: 4 μm
Szinonimák:
PMMA microbeads, PMMA microspheres, 2-Propenoic acid,2-methyl homopolymer, 2-methyl-2-propenoic acid homopolymer, Microparticles based on PMAA, Microparticles based on poly(methacrylic acid), Polymethacrylate
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
form
particles
suspension
koncentráció
10% (solids)
részecskeméret
4 μm std dev <0.15 μm, coeff var <3%
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
The particle size of 4 μm is measured using Coulter Multisizer.
Alkalmazás
Also used to:
- form self-assembled colloid structures for studying fluid dynamics of colloid mobility near a solid surface
- fabricate polyelectrolyte-modified beads as an alternate option for conventional pretreatment process of electroless plating
- validate microfluidic device for density- and size-based microparticle separation
Tulajdonságok és előnyök
- suitable for routine instrument calibration checks, testing and corrections
- traceable to Community Bureau of Reference (BCR) standards
- available in 5 mL pack size as a neat sample
Analízis megjegyzés
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?