Fontos dokumentumok
89650
p-Toluidine hydrochloride
purum, ≥99.0% (AT)
Szinonimák:
4-Methylaniline hydrochloride
About This Item
Javasolt termékek
grade
purum
Minőségi szint
Teszt
≥99.0% (AT)
Forma
crystals
mp
243-245 °C (lit.)
SMILES string
Cl[H].Cc1ccc(N)cc1
InChI
1S/C7H9N.ClH/c1-6-2-4-7(8)5-3-6;/h2-5H,8H2,1H3;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JQKBUTDZZRGQDR-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?