Fontos dokumentumok
62650
Lugol solution
for microscopy (Bact., Bot.)
Szinonimák:
Iodine/Potassium iodide solution
About This Item
Javasolt termékek
grade
for microscopy (Bact., Bot.)
Minőségi szint
technika/technikák
microbe id | staining: suitable
sűrűség
1.007 g/mL at 20 °C
antibiotikus hatásspektrum
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
alkalmasság
protozoa
SMILES string
[K+].[I-].II
InChI
1S/I2.HI.K/c1-2;;/h;1H;/q;;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XUEKKCJEQVGHQZ-UHFFFAOYSA-M
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves