Merck
41014
Supelco
Brevetoxin 1 solution
20 μg/g in acetonitrile (nominal concentration), certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Szinonimák:
Brevetoxin A solution
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C49H70O13
CAS-szám:
Molekulatömeg:
867.07
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
TraceCERT®
Minőségi szint
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
gyártó/kereskedő neve
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
koncentráció
20 μg/g in acetonitrile (nominal concentration)
Formátum
single component solution
tárolási hőmérséklet
−20°C
InChI
1S/C49H70O13/c1-26-17-36-39(22-45(52)58-36)57-44-21-38-40(62-48(44,4)23-26)18-28(3)46-35(55-38)11-7-6-10-31-32(59-46)12-8-14-34-33(54-31)13-9-15-43-49(5,61-34)24-42-37(56-43)20-41-47(60-42)30(51)19-29(53-41)16-27(2)25-50/h6-8,14,25-26,28-44,46-47,51H,2,9-13,15-24H2,1,3-5H3/b7-6-,14-8-/t26-,28+,29-,30+,31-,32+,33+,34-,35+,36+,37+,38-,39-,40+,41-,42-,43-,44+,46-,47+,48-,49+/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MGVIMUPHKPHTKF-HQUFVKSZSA-N
Általános leírás
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to the SI through a primary reference material from a NMI.
Certified content incl. uncertainty and expiry date are stated on the enclosed certificate.
Check out our complete range of marine toxins reference materials
Jogi információk
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
FlameExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
35.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
2 °C - closed cup