Fontos dokumentumok
84922
Selenite Cystine Broth
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
About This Item
Javasolt termékek
sterilitás
non-sterile
Minőségi szint
form
powder
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
összetétel
L-cystine, 0.01 g/L
lactose, 4 g/L
mixed peptone, 5 g/L
sodium dihydrogen phosphate, 10 g/L
sodium hydrogen selenite, 4 g/L
gyártó/kereskedő neve
NutriSelect® Plus
technika/technikák
microbiological culture: suitable
végső pH
7.0±0.2 (25 °C)
alkalmazás(ok)
clinical testing
environmental
food and beverages
sample preparation
microbiology
alkalmasság
selective for Proteus spp.
selective for Pseudomonas spp.
selective for Salmonella spp.
Általános leírás
Alkalmazás
Elkészítési megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?