1.00268
Colour Reference Solutions GY
for examination of the colour of solutions related to Ph. Eur. method 1 (GY1-GY7), Certipur®
Szinonimák:
Colour Calibration Solutions GY (greenish yellow): GY1-GY7 acc. to Ph. Eur.Method 1.
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
Ügynökség
according to Ph. Eur. color intensity testing GY1-GY7
termékcsalád
Certipur®
alkalmazás(ok)
coatings
environmental
food and beverages
pharmaceutical
Formátum
multi-component solution
tárolási hőmérséklet
15-25°C
Related Categories
Általános leírás
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- Ready-to-use solutions
- Prepared and qualified in accordance with Ph. Eur.
- Stable solutions with a shelf life of 3 years
- Accompanied with a detailed certificate of analysis for an effective quality management system
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Met. Corr. 1
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3