Fontos dokumentumok
82070
Sorbic acid
tested according to Ph. Eur.
Szinonimák:
Acidum sorbicum, α-trans-γ-trans-Sorbic acid, (E,E)-1,3-Pentadiene-1-carboxylic acid, 2,4-Hexadienoic acid, 2E,4E-Hexadienoic acid, trans,trans-2,4-Hexadienoic acid, C6:2n-2,4, NSC 35405, NSC 49103, NSC 50268
About This Item
Javasolt termékek
Ügynökség
USP/NF
tested according to Ph. Eur.
Minőségi szint
gőznyomás
0.01 mmHg ( 20 °C)
Forma
crystals
mp
132-135 °C (lit.)
antibiotikus hatásspektrum
fungi
funkcionális csoport
carboxylic acid
Hatásmechanizmus
enzyme | inhibits
SMILES string
C\C=C\C=C\C(O)=O
InChI
1S/C6H8O2/c1-2-3-4-5-6(7)8/h2-5H,1H3,(H,7,8)/b3-2+,5-4+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WSWCOQWTEOXDQX-MQQKCMAXSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
260.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
127 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?