Fontos dokumentumok
81286
Poly(ethylene glycol)
analytical standard, for GPC, 600
Szinonimák:
PEG
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
for GPC
Minőségi szint
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
molekulatömeg
Mn ~550
Mp ~600
Mw ~580
technika/technikák
gel permeation chromatography (GPC): suitable
Mw/Mn
~1.06
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
C(CO)O
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
525.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
273.90 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?