Fontos dokumentumok
81292
Poly(ethylene glycol)
analytical standard, for GPC, 4,000
Szinonimák:
PEG
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
for GPC
Minőségi szint
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
molekulatömeg
Mn ~4120
Mp ~4450
Mw ~4240
technika/technikák
gel permeation chromatography (GPC): suitable
Mw/Mn
~1.03
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
C(CO)O
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?