Fontos dokumentumok
W332607
Acetone
≥99%, meets FCC analytical specifications
Szinonimák:
2-oxo propane, Dimethyl ketone, Propan-2-one, Pyroacetic acid
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
grade
Halal
szab. megfelelőség
FDA 21 CFR 173.210
FDA 21 CFR 175.105
FDA 21 CFR 175.320
FDA 21 CFR 176.180
FDA 21 CFR 176.300
meets analytical specifications of FCC
gőzsűrűség
2 (vs air)
gőznyomás
184 mmHg ( 20 °C)
Teszt
≥99%
form
liquid
robbanási határérték
13.2 %
szín
clear colorless
törésmutató
n20/D 1.359 (lit.)
pH
5-6 (20 °C, 395 g/L)
bp
56 °C/760 mmHg (lit.)
mp
−94 °C (lit.)
sűrűség
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
format
neat
Érzékszervi
apple; ethereal
SMILES string
CC(C)=O
InChI
1S/C3H6O/c1-3(2)4/h1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Jogi nyilatkozat
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
1.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-17.0 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?