Fontos dokumentumok
76704
modified Tryptic Soy Broth- Dehydrated Culture Media
NutriSelect® Plus, novobiocin 0.02 g/L, according to ISO 16654:2001, powder, selective for enterovirulent E. coli (EEC)
Szinonimák:
Modified Tryptic Soy Broth with Novobiocin, Modified Tryptic Soy Broth; EHEC enrichment broth, mTSB Broth with Novobiocin
About This Item
Javasolt termékek
Ügynökség
according to ISO 16654:2001
Minőségi szint
sterilitás
non-sterile
Forma
powder
eltarthatósági idő
limited, expiry date on the label
összetétel
bile salts No. 3, 1.5 g/L
di-potassium hydrogen phosphate, 4.0 g/L
D(+)-glucose, 2.5 g/L
novobiocin, 0.02 g/L
peptone from casein, 17.0 g/L
peptone from soymeal, 3.0 g/L
sodium chloride, 5.0 g/L
gyártó/kereskedő neve
NutriSelect® Plus
kiszerelés
pkg of -500 g
tárolási körülmény
(Dry place, tightly sealed containers)
technika/technikák
microbiological culture: suitable
szín
faint brown
végső pH
7.3±0.2 (25 °C)
alkalmazás(ok)
agriculture
food and beverages
microbiology
pathogen testing
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
alkalmasság
selective for Escherichia coli
selective for coliforms
selective for enterovirulent E. coli (EEC)
Általános leírás
Alkalmazás
Elkészítési megjegyzés
Lábjegyzet
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Escherichia coli O157:H7 and Shigella spp. from meat and dairy products
in Egypt