Fontos dokumentumok
08069
modified Tryptic Soy Broth- Dehydrated Culture Media
NutriSelect® Plus, with bile salts mixture, according to ISO 16654:2001, powder, selective for enterovirulent E. coli (EEC) O157:H7
Szinonimák:
Modified Soyabean Bile Broth, Modified soybean bile broth base, Modified tryptone soy broth, Tryptic soy broth, modified, mTSB
About This Item
Javasolt termékek
Ügynökség
according to ISO 16654:2001
Minőségi szint
sterilitás
non-sterile
Forma
powder
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
összetétel
casein enzymic hydrolysate, 17 g/L
dipotassium hydrogen phosphate, 4 g/L
D-glucose, 2.5 g/L
papaic digest of soyabean meal, 3 g/L
sodium chloride, 5 g/L
with bile salts mixture
gyártó/kereskedő neve
NutriSelect® Plus
technika/technikák
microbiological culture: suitable
végső pH
7.3±0.2 (25 °C)
alkalmazás(ok)
food and beverages
microbiology
pathogen testing
vitamins, nutraceuticals, and natural products
alkalmasság
selective for enterovirulent E. coli (EEC) O157:H7
Alkalmazás
Elkészítési megjegyzés
Lábjegyzet
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?