Fontos dokumentumok
31616
Activated Charcoal Carbon Adsorbent
puriss. p.a., powder
Szinonimák:
Charcoal activated
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Activated charcoal, puriss. p.a., powder
gőznyomás
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Minőségi szint
leírás
methylene blue-adsorption 12 mL
grade
puriss. p.a.
Forma
powder
öngyulladási hőmérséklet
842 °F
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
ellenállás
1375 μΩ-cm, 20°C (graphite)
technika/technikák
LPLC: suitable
tissue culture: suitable
szennyeződések
≤0.003% heavy metals (as Pb)
≤0.5% in water soluble matter
≤1% soluble in acid
izzítási maradék
≤2%
veszteség
≤8% loss on drying, 120 °C
Mátrix
Carbon
mátrix aktív csoport
carbon
pH
6-9
mp
3550 °C (lit.)
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
kation nyomok
Cu: ≤25 mg/kg
Fe: ≤300 mg/kg
Pb: ≤10 mg/kg
Zn: ≤10 mg/kg
környezetbarátabb alternatív kategória
elválasztástechnika
reversed phase
SMILES string
[C]
InChI
1S/C
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- to study its effect on tissue cultures of Daucus carota, Happlopapus gracilis and Allum cepa var. proliferum, to check the adsorption of metabolites inhibiting morphognesis.
- It may be used as the primary gastrointestinal decontamination procedure after acute drug overdose.
- It may also be used for the adsorption of dyes namely malachite green, bromophenol blue, alizarine red-S, methylene blue, eriochrome black-T, phenol red, methyl blue, and methyl violet from aqueous media.
- Oral activated charcoal may be also used for adsorption of theophylline, hence can be effectively used in patients with theophylline poisoning.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?