Fontos dokumentumok
C3014
Activated charcoal
untreated, granular, 20-60 mesh
Szinonimák:
Charcoal activated
About This Item
Javasolt termékek
gőznyomás
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Minőségi szint
Forma
untreated, granular
öngyulladási hőmérséklet
842 °F
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
ellenállás
1375 μΩ-cm, 20°C (graphite)
részecskeméret
20-60 mesh
mp
3550 °C (lit.)
környezetbarátabb alternatív kategória
, Enabling
SMILES string
[C]
InChI
1S/C
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- As an adsorbent for p-cresol in the fermentation broth, during its synthesis from p-hydroxyphenylacetate catalyzed by p-hydroxyphenylacetate decarboxylase.
- To form a charcoal filter in a Drierite cartridge for removing organic compounds from the air for the odor delivery system.
- As an organic sorbent to study adsorption equilibrium of ammonia gas.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?