Merck
GF44538295
Carbon
powder, max. particle size 75 micron, weight 50 g, high purity 99.997%
Szinonimák:
Activated charcoal, C 006011, Charcoal activated
Méret kiválasztása
1 EA
221 100,00 Ft
221 100,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
1 EA
221 100,00 Ft
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C
CAS-szám:
Molekulatömeg:
12.01
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12141908
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
221 100,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
gőznyomás
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Teszt
99.997%
Forma
powder
öngyulladási hőmérséklet
842 °F
gyártó/kereskedő neve
Goodfellow 445-382-95
ellenállás
1375 μΩ-cm, 20°C (graphite)
súly
50 g
maximum részecskeméret
75 μm
mp
3550 °C (lit.)
SMILES string
[C]
InChI
1S/C
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Jogi információk
Product of Goodfellow
Piktogramok
Flame
Veszélyességi osztályok
Self-heat. 1
Tárolási osztály kódja
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)