Fontos dokumentumok
908908
Iron(III) chloride
free-flowing, Redi-Dri™, reagent grade, 97%
Szinonimák:
Ferric chloride, Iron trichloride, Molysite
About This Item
Javasolt termékek
grade
anhydrous
reagent grade
gőzsűrűség
5.61 (vs air)
gőznyomás
1 mmHg ( 194 °C)
termékcsalád
Redi-Dri™
Teszt
97%
form
powder
minőség
free-flowing
mp
304 °C (lit.)
SMILES string
Cl[Fe](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Fe/h3*1H;/q;;;+3/p-3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RBTARNINKXHZNM-UHFFFAOYSA-K
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.