Fontos dokumentumok
710857
Iron(III) chloride solution
0.2 M in 2-methyltetrahydrofuran
Szinonimák:
Ferric chloride solution
About This Item
Javasolt termékek
Forma
solution
Minőségi szint
reakcióalkalmasság
core: iron
reagent type: catalyst
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Safer Solvents and Auxiliaries
Use of Renewable Feedstocks
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
koncentráció
0.2 M in 2-methyltetrahydrofuran
törésmutató
n20/D 1.414
sűrűség
0.868 g/mL at 25 °C
környezetbarátabb alternatív kategória
, Aligned
SMILES string
Cl[Fe](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Fe/h3*1H;/q;;;+3/p-3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RBTARNINKXHZNM-UHFFFAOYSA-K
Általános leírás
Alkalmazás
- As a mild oxidant for phenolic coupling reaction.
- In dimerizing aryllithiumsand ketone enolates.
- As a mild Lewis acid catalyst to catalyzes ene reactions.
- In Nazarov cyclizations, Michael additions, and acetonation reactions.
2-Methyltetrahydrofuran (2-MeTHF): A Biomass-Derived Solvent with Broad Application in Organic Chemistry
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
14.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-10.0 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)