Fontos dokumentumok
67886
Pyrase Test Strips
suitable for clinical testing, food and beverages, microbiology and specific enzyme detection
Szinonimák:
Pyrrolidonyl Peptidase Strips
About This Item
Javasolt termékek
product name
Pyrase Strips, suitable for microbiology
termékcsalád
BioChemika
Minőségi szint
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
microbe id | specific enzyme detection: suitable
alkalmazás(ok)
clinical testing
food and beverages
microbiology
tárolási hőmérséklet
2-8°C
alkalmasság
Gemella spp.
Enterococcus spp.
Lactococcus spp.
Streptococcus spp.
microbe id | in situ hybridization spp.
Általános leírás
The result of the reaction is read after 2 min.
Alkalmazás
Kiszerelés
Komponensek
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Veszélyességi osztályok
Repr. 1B - STOT SE 2
Célzott szervek
Immune system
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
For microbiologists the most fundamental stain was developed in 1884 by the Danish bacteriologist Hans Christian Gram.
Streptococci- Overview of Detection, Identification, Differentiation and Cultivation Techniques