Merck
797979
Sigma-Aldrich
Hexamethylenetetramine
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri, ACS reagent, ≥99.0%
Szinonimák:
1,3,5,7-Tetraazatricyclo[3.3.1.13,7]decane, Hexamine, Methenamine, Urotropine
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H12N4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
140.19
Beilstein:
2018
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
Forma:
powder
Teszt:
≥99.0%
grade
ACS reagent
anhydrous
Minőségi szint
gőznyomás
<0.01 mmHg ( 20 °C)
termékcsalád
Redi-Dri
Teszt
≥99.0%
Forma
powder
öngyulladási hőmérséklet
770 °F
izzítási maradék
≤0.1%
veszteség
≤2.0% loss on drying
szín
white
mp
280 °C (subl.) (lit.)
oldhatóság
H2O: soluble
kation nyomok
heavy metals: ≤0.001% (by ICP)
antibiotikus hatásspektrum
Gram-negative bacteria
Hatásmechanizmus
DNA synthesis | interferes
protein synthesis | interferes
SMILES string
C1N2CN3CN1CN(C2)C3
InChI
1S/C6H12N4/c1-7-2-9-4-8(1)5-10(3-7)6-9/h1-6H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VKYKSIONXSXAKP-UHFFFAOYSA-N
Egyéb megjegyzések
Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place.hygroscopic Storage class (TRGS 510): Flammable solid hazardous materials.
Jogi információk
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Piktogramok
FlameExclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Flam. Sol. 2 - Skin Sens. 1B
Tárolási osztály kódja
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
482.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
250 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.